E3140
5,8,11-Eicosatriynoic acid
≥98%
Sinônimo(s):
ETI
About This Item
Ensaio
≥98%
forma
powder
solubilidade
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC#CCC#CCC#CCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)
chave InChI
OWYNLPMPYBYKJP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3