Documentos
E2262
Sigma-Aldrich
Estriol 3-carboxymethyl ether
Sinônimo(s):
1,3,5-(10)-Estratriene-3,16α,17β-triol 3-carboxymethyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H26O5
Número CAS:
Peso molecular:
346.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OCC(O)=O)ccc24
InChI
1S/C20H26O5/c1-20-7-6-14-13-5-3-12(25-10-18(22)23)8-11(13)2-4-15(14)16(20)9-17(21)19(20)24/h3,5,8,14-17,19,21,24H,2,4,6-7,9-10H2,1H3,(H,22,23)/t14-,15-,16+,17-,19+,20+/m1/s1
chave InChI
SZBWYTRVLQFZGU-UQZPWQSVSA-N
Aplicação
Estriol 3-carboxymethyl ether was coupled to BSA and used as immunogen for raising anti-estriol immunoglobulins.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges