Documentos Principais
E2256
Sigma-Aldrich
[des-Tyr1]-Methionine enkephalin
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
Gly-Gly-Phe-Met
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H26N4O5S
Número CAS:
Peso molecular:
410.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥97% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)CN)C(O)=O
Aplicação
A tetrapeptide important for the study of enkephalinase inhibition
Ações bioquímicas/fisiológicas
Enkephalinase inhibitor.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
High-affinity enkephalin-degrading peptidase in brain is increased after morphine.
B Malfroy et al.
Nature, 276(5687), 523-526 (1978-11-30)
Inhibitory potency of various peptides on enkephalinase activity from mouse striatum.
M C Fournie-Zaluski et al.
Biochemical and biophysical research communications, 91(1), 130-135 (1979-11-14)