E1655
Anti-phospho-Epidermal Growth Factor Receptor [pTyr1148] antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-phospho-EGFR [pTyr1148]
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen ~170 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1:1,000 using human epithelial A431 cells stimulated with EGF or mouse hybridoma NIH3T3 cells expressing human EGFR and stimulated with EGF
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
Descrição geral
Anti-phospho-EGFR [pTyr1148] specifically recognizes human EGFR phosphorylated at tyrosine 1148.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)