Documentos Principais
E0381
Sigma-Aldrich
Epibestatin hydrochloride
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
([2R,3R]-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl)-L-leucine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H24N2O4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
344.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)CC(NC(=O)C(O)C(N)Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H24N2O4.ClH/c1-10(2)8-13(16(21)22)18-15(20)14(19)12(17)9-11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,10,12-14,19H,8-9,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22);1H
chave InChI
XGDFITZJGKUSDK-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)