Documentos Principais
E008906
Sigma-Aldrich
Sulfato de dextrana
for molecular biology, average Mw >500,000 (dextran starting material), contains 0.5-2% phosphate buffer
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for molecular biology
Formulário
powder
peso molecular
average Mw >500,000 (dextran starting material)
contém
0.5-2% phosphate buffer
disponibilidade
available only in China
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)