DWK261351258
DURAN® culture tubes
GL 14 thread, tube capacity 9 mL, with cap, borosilicate glass 3.3 tube
About This Item
Materiais
PBT cap
PTFE seal
borosilicate glass 3.3 tube
Junta
joint threaded neck
Características
autoclavable
with cap
embalagem
pack of 50 ea
fabricante/nome comercial
DWK Life Sciences DURAN® 261351258
glass tube diam. × H
13 mm × 100 mm
capacidade do tubo
9 mL
conector
GL 14 thread
adequação
suitable for (culture)
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- With DIN thread and screw cap from PBT for airtight sealing
- High tightness due to PTFE-coated silicone seal
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)