Documentos Principais
D9756
Sigma-Aldrich
N-Dansyl-DL-serine cyclohexylammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18N2O5S · C6H13N
Número CAS:
Peso molecular:
437.55
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1CCCCC1.CN(C)c2cccc3c(cccc23)S(=O)(=O)NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C15H18N2O5S.C6H13N/c1-17(2)13-7-3-6-11-10(13)5-4-8-14(11)23(21,22)16-12(9-18)15(19)20;7-6-4-2-1-3-5-6/h3-8,12,16,18H,9H2,1-2H3,(H,19,20);6H,1-5,7H2
chave InChI
NEVMXASXEDTEQO-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)