Documentos Principais
D9671
Sigma-Aldrich
3,6-Diphenyl-1,2,4,5-tetrazine
~98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10N4
Número CAS:
Peso molecular:
234.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
~98%
pf
198 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)-c2nnc(nn2)-c3ccccc3
InChI
1S/C14H10N4/c1-3-7-11(8-4-1)13-15-17-14(18-16-13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
XAUWSIIGUUMHQQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Guo-Wu Rao et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(14), 3702-3705 (2006-05-20)
Fourteen compounds of 3,6-disubstituted-1,4-dihydro-1,2,4,5-tetrazine derivatives were prepared and their structures were confirmed by single-crystal X-ray diffraction and the semi-empirical calculation of PM3 method. This reaction yields the 1,4-dihydro derivatives rather than the 1,2-dihydro derivatives. The central six-membered ring of 1,4-dihydro-1,2,4,5-tetrazine