Key Documents
D9636
Sigma-Aldrich
10-(2′,4′-Dinitrophenylazo)-9-phenanthrol
Sinônimo(s):
DNAF
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H12N4O5
Número CAS:
Peso molecular:
388.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
forma
powder
solubilidade
methylene chloride: 1 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)c3ccccc3c4ccccc14
InChI
1S/C20H12N4O5/c25-20-16-8-4-2-6-14(16)13-5-1-3-7-15(13)19(20)22-21-17-10-9-12(23(26)27)11-18(17)24(28)29/h1-11,25H/b22-21+
chave InChI
WIWQKZWDFCJGQY-QURGRASLSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3