Documentos
D9384
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxybenzylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3CH2NH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
203.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
pf
188-190 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1ccc(CN)c(OC)c1
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2;/h3-5H,6,10H2,1-2H3;1H
chave InChI
KJOWSAVFSCSBMZ-UHFFFAOYSA-N