Documentos Principais
D9256
Sigma-Aldrich
Dansyl-DL-norvaline piperidinium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H22N2O4S · C5H11N
Número CAS:
Peso molecular:
435.58
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCNCC1.CCC[C@H](NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C17H22N2O4S.C5H11N/c1-4-7-14(17(20)21)18-24(22,23)16-11-6-8-12-13(16)9-5-10-15(12)19(2)3;1-2-4-6-5-3-1/h5-6,8-11,14,18H,4,7H2,1-3H3,(H,20,21);6H,1-5H2/t14-;/m0./s1
chave InChI
DYWNTZPEFCLIRT-UQKRIMTDSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3