D8942
Dichlorophenyl-ABA
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
2-[(3,5-Dichlorophenyl)amino]benzoic acid
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: ~18 mg/mL at ~60 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1Nc2cc(Cl)cc(Cl)c2
InChI
1S/C13H9Cl2NO2/c14-8-5-9(15)7-10(6-8)16-12-4-2-1-3-11(12)13(17)18/h1-7,16H,(H,17,18)
chave InChI
FNGSQOJHNAYHAT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TTR(7276)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)