Documentos Principais
D8759
Sigma-Aldrich
n-Decyl acetate
≥99% (GC)
Sinônimo(s):
Capryl acetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2(CH2)9CH3
Número CAS:
Peso molecular:
200.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
≥99% (GC)
índice de refração
n20/D 1.427 (lit.)
p.e.
126-127 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-12(2)13/h3-11H2,1-2H3
chave InChI
NUPSHWCALHZGOV-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)