Documentos Principais
D8691
Sigma-Aldrich
2′, 3′-Dideoxyguanosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13N5O3
Número CAS:
Peso molecular:
251.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
forma
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3CC[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O3/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-4-15(8)6-2-1-5(3-16)18-6/h4-6,16H,1-3H2,(H3,11,13,14,17)/t5-,6+/m0/s1
chave InChI
OCLZPNCLRLDXJC-NTSWFWBYSA-N
Aplicação
Metacavir (6-O-methyl-2′, 3′-dideoxyguanosine) is a reverse transcriptase inhibitor with potent activity against hepatitis B virus (HBV); it is a prodrug that is activated in vivo by demethylation and conversion to 2′, 3′-dideoxyguanosine.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3