Documentos
D8519
Sigma-Aldrich
1,2-Distearoyl-rac-glycerol
≥99%
Sinônimo(s):
1,2-Dioctadecanoyl-rac-glycerol, 1,2-Distearin, DG(18:0/18:0/0:0)[rac], NSC 75181, Octadecanoic acid 1,1′-[1-(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C39H76O5
Número CAS:
Peso molecular:
625.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99%
forma
powder
Impurezas
1,3-isomer, essentially free
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3
chave InChI
UHUSDOQQWJGJQS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1