Documentos Principais
D8389
Sigma-Aldrich
1,3-Dielaidin
≥98% (GC)
Sinônimo(s):
1,3-Di(trans-9-octadecenoyl)glycerol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C39H72O5
Número CAS:
Peso molecular:
620.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98% (GC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3