Documentos Principais
D8381
Sigma-Aldrich
Dansyl-DL-aspartic acid bis(cyclohexylammonium) salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H18N2O6S · C12H26N2
Número CAS:
Peso molecular:
564.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.CN(C)c3cccc4c(cccc34)S(=O)(=O)NC(CC(O)=O)C(O)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)