Documentos Principais
D8378
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidine
≥98.5%
Sinônimo(s):
5-Nitro-6-methyluracil
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
171.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.5%
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc(O)nc(O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5N3O4/c1-2-3(8(11)12)4(9)7-5(10)6-2/h1H3,(H2,6,7,9,10)
chave InChI
LIVYMRJSNFHYEN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3