Key Documents
D8283
Sigma-Aldrich
N-(7-Dimethylamino-4-methyl-3-coumarinyl)maleimide
Sinônimo(s):
DACM-3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H14N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
298.29
Beilstein:
1545346
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
pf
218-220 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc2C(C)=C(N3C(=O)C=CC3=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-9-11-5-4-10(17(2)3)8-12(11)22-16(21)15(9)18-13(19)6-7-14(18)20/h4-8H,1-3H3
chave InChI
ADEORFBTPGKHRP-UHFFFAOYSA-N