Documentos Principais
D8138
Sigma-Aldrich
Dimethyl adipimidate dihydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC(=NH)(CH2)4C(=NH)OCH3 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
245.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].COC(=N)CCCCC(=N)OC
InChI
1S/C8H16N2O2.2ClH/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;;/h9-10H,3-6H2,1-2H3;2*1H
chave InChI
IEUUDEWWMRQUDS-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3