D8065
Dephostatin
>98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
1,4-Dihydroxy-N-methyl-N-nitrosoaniline, 2-(Methylnitrosoamino)-1,4-benzenediol, 2-(N-methyl-N-nitroso)hydroquinone
About This Item
Ensaio
>98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: soluble 22 mg/mL
H2O: insoluble
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(N=O)c1cc(O)ccc1O
Informações sobre genes
human ... PTPRCAP(5790)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)