Documentos Principais
D8020
Sigma-Aldrich
1,2-Di-O-hexadecyl-rac-glycerol
≥99% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H72O3
Número CAS:
Peso molecular:
540.94
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99% (TLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCOCC(CO)OCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H72O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37-34-35(33-36)38-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35-36H,3-34H2,1-2H3
chave InChI
YQDJMFFVPVZWNK-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)