D7774
Diphenhydramine hydrochloride
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Diphenylmethoxy-N,N-dimethylethylamine hydrochloride, N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylamine hydrochloride
About This Item
grau
analytical standard
Agency
EPA 1694
forma
solid
embalagem
vial of 250 mg
aplicação(ões)
environmental
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
chave InChI
PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves