Key Documents
D7129
Sigma-Aldrich
DNP-β-alanine
Sinônimo(s):
N-(2,4-Dinitrophenyl)-β-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
255.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCNc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O