Documentos Principais
D7024
Sigma-Aldrich
Dibekacin sulfate salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H37N5O8
Número CAS:
Peso molecular:
451.52
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Chemical structure: aminoglycoside
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)