Documentos Principais
D6940
Sigma-Aldrich
R-(–)-Desmethyldeprenyl hydrochloride
>98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
(R)-N-(1-Phenylpropan-2-yl)prop-2-yn-1-amine hydrochloride, N-Desmethylselegiline hydrochloride, L-Nordeprenyl hydrochloride, Norselegiline hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
209.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
>98% (HPLC)
forma
solid
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
off-white
solubilidade
H2O: soluble >20 mg/mL
aplicação(ões)
forensics and toxicology
veterinary
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](NCC#C)CC1=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C12H15N.ClH/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12;/h1,4-8,11,13H,9-10H2,2H3;1H/t11-;/m1./s1
chave InChI
KJZZTCSJZCYCQS-RFVHGSKJSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Neuroprotectant; anti-apoptotic.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3