Documentos Principais
D6638
Sigma-Aldrich
N4,3′-O-Diacetyl-2′-deoxycytidine
~98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H17N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
311.29
Código UNSPSC:
12352204
Ensaio
~98%
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3