Documentos Principais
D6567
Sigma-Aldrich
DRF 2519
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
5-[[4-[2-(4-Oxo-2H-1,3-benzoxazin3(4H)-yl)ethoxy]phenyl]methyl2,4-thiazolidinedione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H18N2O5S
Peso molecular:
398.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
under inert gas
cor
white
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(=O)C(Cc2ccc(OCCN3COc4ccccc4C3=O)cc2)S1
Ações bioquímicas/fisiológicas
DRF-2519 is a dual PPARα/γ activator. DRF-2519 has better reduction of plasma insulin, triglyceride, and free fatty acid levels than those treated with rosiglitazone.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)