Key Documents
D6395
Sigma-Aldrich
trans-7, cis-9-Dodecadienyl acetate
Sinônimo(s):
(E,Z)-7,9-DDDA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H24O2
Número CAS:
Peso molecular:
224.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC/C=C\C=C\CCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C14H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-14(2)15/h4-7H,3,8-13H2,1-2H3/b5-4-,7-6+
chave InChI
LLRZUAWETKPZJO-SCFJQAPRSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Pheromone for Lobesia botrana