Documentos Principais
D6389
Sigma-Aldrich
1,2-Didecanoyl-rac-glycerol
~99% (TLC)
Sinônimo(s):
1,2-Dicaprin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H44O5
Número CAS:
Peso molecular:
400.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
~99% (TLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCCCC
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell-permeable activator of protein kinase C in platelets.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
E G Lapetina et al.
The Journal of biological chemistry, 260(3), 1358-1361 (1985-02-10)
The ability of exogenous sn-1,2-diacylglycerols and analogs to function as bioregulators of protein kinase C in human platelets was investigated. The activation of protein kinase C in platelets is indicated by specific phosphorylation of a 40,000-dalton protein. Dihexanoylglycerol, dioctanoylglycerol (diC8)