Documentos Principais
D6250
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyadenosine 5′-monophosphate sodium salt
Sigma Grade, ≥96% (HPLC)
Sinônimo(s):
2′-Deoxyadenylic acid, dAMP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N5O6P · xNa+
Número CAS:
Peso molecular:
331.22 (free acid basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
grau
Sigma Grade
Ensaio
≥96% (HPLC)
≥96% (spectrophotometric assay)
Formulário
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H14N5O6P.2Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(21-7)2-20-22(17,18)19;;/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,7+;;/m0../s1
chave InChI
SNYHHRDGEJPLGT-OJSHLMAWSA-L
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sachie Shibayama et al.
Journal of chromatography. A, 1406, 210-214 (2015-07-05)
We have developed a highly sensitive method for the analysis of deoxynucleotide monophosphates (dNMPs), which involves the use of liquid chromatography/mass spectrometry (LC/MS) and a new metal-free column. The new column solves the problem that the phosphate group in dNMPs