Documentos
D6163
Sigma-Aldrich
Dichlorisone acetate
≥97%
Sinônimo(s):
9α,11β-Dichloro-17α,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H28Cl2O5
Número CAS:
Peso molecular:
455.37
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97%
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC[C@](O)(C(=O)COC(C)=O)[C@@]1(C)C[C@H](Cl)[C@@]3(Cl)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C23H28Cl2O5/c1-13(26)30-12-19(28)22(29)9-7-16-17-5-4-14-10-15(27)6-8-20(14,2)23(17,25)18(24)11-21(16,22)3/h6,8,10,16-18,29H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
chave InChI
YNNURTVKPVJVEI-GSLJADNHSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3