Documentos Principais
D5689
Sigma-Aldrich
DM 235
solid
Sinônimo(s):
1-Benzoyl-4-propanoylpiperazine, Sunifiram
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H18N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
246.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
cor
white
solubilidade
H2O: 24 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H18N2O2/c1-2-13(17)15-8-10-16(11-9-15)14(18)12-6-4-3-5-7-12/h3-7H,2,8-11H2,1H3
chave InChI
DGOWDUFJCINDGI-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
DM 235 (Sunifiram) is a potent nootropic agent.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
D Manetti et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(23), 4499-4507 (2000-11-23)
Several 4-substituted 1-acylpiperazines, obtained by molecular simplification of 4-substituted 1,4-diazabicyclo[4.3.0]nonan-9-ones, have been synthesized and tested in vivo on the mouse passive avoidance test, to evaluate their nootropic activity. The results show that, apparently, an N-acylpiperazine group can mimic the 2-pyrrolidinone