Documentos Principais
D4774
Sigma-Aldrich
Dynorphin A Porcine Fragment 1-10
≥97% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C57H91N19O12
Número CAS:
Peso molecular:
1234.45
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥97% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Arg-Ile-Arg-Pro
Ações bioquímicas/fisiológicas
κ-agonist
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J E Morley et al.
Peptides, 4(6), 797-800 (1983-11-01)
Dynorphin-(1-17) produces a highly specific increase in food ingestion. Similar enhancement of food ingestion is found with dynorphin fragments (1-10), (1-11), (1-13) and (3-13) but not with (1-8) and (1-9). Dynorphin B (rimorphin) also enhances food intake. The highly specific