Documentos Principais
D4393
Sigma-Aldrich
1,6-Dibromo-1,6-dideoxy-D-mannitol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12Br2O4
Número CAS:
Peso molecular:
307.97
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](CBr)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CBr
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)