Documentos Principais
D4284
Sigma-Aldrich
1,3-Dierucin
≥99% (TLC)
Sinônimo(s):
1,3-Di(cis-13-docosenoyl)-rac-glycerol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H88O5
Número CAS:
Peso molecular:
733.20
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99% (TLC)
Impurezas
1,2-isomer, essentially free
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)