Documentos Principais
D3639
Sigma-Aldrich
Dodecylamine
Sinônimo(s):
1-Aminododecane, Laurylamine
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11NH2
Número CAS:
Peso molecular:
185.35
Beilstein:
1633576
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
pressão de vapor
64 mmHg ( 170 °C)
p.e.
247-249 °C (lit.)
pf
27-29 °C (lit.)
densidade
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
chave InChI
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)