Documentos
D3518
Supelco
Diphenylpyraline hydrochloride
Sinônimo(s):
4-Diphenylmethoxy-1-methylpiperidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H23NO · HCl
Peso molecular:
317.85
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3