Documentos Principais
D3282
Sigma-Aldrich
1,2-Dimyristoyl-3-palmitoyl-rac-glycerol
~99%
Sinônimo(s):
1,2-Ditetradecanoyl-3-hexadecanoyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1,2-dimyristate 3-palmitate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H90O6
Número CAS:
Peso molecular:
751.21
Beilstein:
1811058
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
~99%
forma
solid
grupo funcional
ester
ketone
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C47H90O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-23-26-28-31-34-37-40-46(49)52-43-44(53-47(50)41-38-35-32-29-25-21-18-15-12-9-6-3)42-51-45(48)39-36-33-30-27-24-20-17-14-11-8-5-2/h44H,4-43H2,1-3H3
chave InChI
AMXRERGJDVUTMF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3