Documentos Principais
D3139
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyadenosine 3′-monophosphate sodium salt
~98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N5O6P · xNa+
Número CAS:
Peso molecular:
331.22 (free acid basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
Ensaio
~98%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3CC(OP(O)(O)=O)C(CO)O3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)