Documentos
D3032
Sigma-Aldrich
1,2-Dimyristoyl-3-lauroyl-rac-glycerol
~99%
Sinônimo(s):
1,2-Ditetradecanoyl-3-dodecanoyl-rac-glycerol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C43H82O6
Número CAS:
Peso molecular:
695.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
~99%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC