D2938
4,5-Diaminofluorescein-Isopropanol adduct (1:2)
powder
Sinônimo(s):
4,5-Diaminofluorescein, DAF-2
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O.CC(C)O.Nc1cc2C(=O)OC3(c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35)c2cc1N
InChI
1S/C20H14N2O5.2C3H8O/c21-15-7-11-14(8-16(15)22)20(27-19(11)25)12-3-1-9(23)5-17(12)26-18-6-10(24)2-4-13(18)20;2*1-3(2)4/h1-8,23-24H,21-22H2;2*3-4H,1-2H3
chave InChI
USEFIEWGHVUNEC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Variante da fórmula
Informações legais
US Patent No. 5,874,590
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3