D2380
DNP-L-valine
Sinônimo(s):
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-valine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
283.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(Nc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)C(O)=O
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)