Documentos
D2125
Sigma-Aldrich
N-Dansyl-L-threonine cyclohexylammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H20N2O5S · C6H13N
Número CAS:
Peso molecular:
451.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1CCCCC1.C[C@@H](O)[C@H](NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C16H20N2O5S.C6H13N/c1-10(19)15(16(20)21)17-24(22,23)14-9-5-6-11-12(14)7-4-8-13(11)18(2)3;7-6-4-2-1-3-5-6/h4-10,15,17,19H,1-3H3,(H,20,21);6H,1-5,7H2/t10-,15+;/m1./s1
chave InChI
QTBHJGKTOJYJOW-VSLILLSYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3