Documentos Principais
D2005
Sigma-Aldrich
DNP-L-tryptophan
Sinônimo(s):
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-tryptophan
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H14N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
370.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)Nc3ccc(cc3N(=O)=O)N(=O)=O