D199
Dimethcathinone hydrochloride
Sinônimo(s):
(±)-2-Dimethylamino-1-phenyl-1-propanone hydrochloride
About This Item
controle de medicamentos
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solubilidade
H2O: soluble
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(N(C)C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10;/h4-9H,1-3H3;1H
chave InChI
APOWZIQNQJSLKG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)