D1791
2,4-Dinitrophenyl 2-fluoro-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13FN2O9
Número CAS:
Peso molecular:
348.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC1OC(Oc2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)C(F)C(O)C1O
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Withers, S.G., et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 7530-7530 (1987)