Documentos Principais
D1755
Sigma-Aldrich
DNP-L-serine
Sinônimo(s):
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-serine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9N3O7
Número CAS:
Peso molecular:
271.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(Nc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)C(O)=O