D157406
2-Dimethylaminoethanol
Sinônimo(s):
N,N-Dimethyl-2-hydroxyethylamine, N,N-Dimethylethanolamine, Jeffcat DMEA
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
100 mmHg ( 55 °C)
6.12 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.4294 (lit.)
pb
134-136 °C (lit.)
pf
−70 °C (lit.)
densidade
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - Seta closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - Seta closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter